Principaux documents
APO448688291
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 1,4,5,7-tetrahydro-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1,4,5,7-tetrahydro-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-5-4-8-6-12-13-9(8)7-14/h6H,4-5,7H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
XSHYMCSSTAWZOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-1457-tetrahydro-6h-pyrazolo34-cpyridine-6-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-1457-tetrahydro-6h-pyrazolo34-cpyridine-6-carboxylate