Principaux documents
APO447397829
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C13H10FNO2/c14-12-7-6-10(9-15-16)8-13(12)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H,9H2
Clé InChI
SOAAQRPNIIIBJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-phenoxybenzaldehyde-oxime
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-phenoxybenzaldehyde-oxime