Key Documents
APO444782631
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.02
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(bromomethyl)-3-fluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
Clé InChI
AVNVXKZYRKFTKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrobenzyl-bromide
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrobenzyl-bromide