Documents
APO444780309
Apollo Scientific Ltd
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Point d'ébullition
70-72
Iupac Name
2-(benzyloxy)-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c14-11-7-4-8-13-12(11)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8,14H,9H2
Clé InChI
BTQJWSSEBZRZKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-benzyloxy-3-hydroxypyridine
Boiling point
70-72
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-benzyloxy-3-hydroxypyridine