Principaux documents
APO444780077
Apollo Scientific Ltd
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-8(2,3)6-5-11-7(4-10)9-6/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
ZSICFKHOZSNTLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butyl-13-thiazole-2-carboxaldehyde
Flash Point
50-52/2mm
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butyl-13-thiazole-2-carboxaldehyde