Principaux documents
APO428499560
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-ethoxy-2,4-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10F2O2/c1-2-13-9-7(10)4-3-6(5-12)8(9)11/h3-4,12H,2,5H2,1H3
Clé InChI
OAAADBNXPSSNFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluorobenzyl-alcohol
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluorobenzyl-alcohol