Principaux documents
APO428499410
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
pb
70-72
Iupac Name
4-ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-6-3-8(10)7(5-12)9(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
SHCJRMIWXNHWJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-26-difluorobenzaldehyde
Boiling point
70-72
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-26-difluorobenzaldehyde