Principaux documents
APO428499313
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
1 G
198,00 €
5 G
790,90 €
Réf. du fournisseur: PC302696-1G
198,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
198,00 €
5 G
790,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC302696-1G
198,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
pb
48-51
Iupac Name
[2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c1-15-9-4-2-3-8(10(11,12)13)7(9)5-6-14/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
IPXXNDJVHVVBJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylphenylacetonitrile
Boiling point
48-51
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylphenylacetonitrile