Principaux documents
APO428499310
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
1 G
71,90 €
5 G
152,20 €
25 G
538,30 €
Réf. du fournisseur: PC302694-1G
71,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
71,90 €
5 G
152,20 €
25 G
538,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC302694-1G
71,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
34-37
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF3O/c1-14-8-3-2-7(9(11,12)13)4-6(8)5-10/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
ZGKOXCPOSPRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylbenzyl-bromide
Boiling point
34-37
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylbenzyl-bromide