Principaux documents
APO428499170
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-5-(pentafluorosulfur)benzyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1-methyl-4-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF5S/c1-6-2-3-8(4-7(6)5-9)15(10,11,12,13)14/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
GQWITWAQAPQUDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-pentafluorosulfurbenzyl-bromide
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-pentafluorosulfurbenzyl-bromide