Principaux documents
APO428499033
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
1 G
65,30 €
Réf. du fournisseur: PC302909-1G
65,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
65,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC302909-1G
65,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
Clé InChI
GMZPPTCATYZORA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-trifluoromethylbenzyl-alcohol