Principaux documents
APO428498431
Apollo Scientific Ltd
3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
1 G
129,10 €
5 G
382,10 €
10 G
656,00 €
Réf. du fournisseur: PC302482-1G
129,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
129,10 €
5 G
382,10 €
10 G
656,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC302482-1G
129,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-14-10-7(5-6-9(12)13)3-2-4-8(10)11/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
JFYYVXMSIGWFHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-3-fluoro-2-methoxyphenylpropionic-acid
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-3-fluoro-2-methoxyphenylpropionic-acid