Principaux documents
APO428498399
Apollo Scientific Ltd
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
(2-ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H9F2NO/c1-2-14-10-7(3-4-13)5-8(11)6-9(10)12/h5-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
PGZSLPMOMUHFCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorophenylacetonitrile
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorophenylacetonitrile