Principaux documents
APO428498363
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
250 MG
110,40 €
1 G
256,70 €
5 G
906,80 €
Réf. du fournisseur: PC302414-250MG
110,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
110,40 €
1 G
256,70 €
5 G
906,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC302414-250MG
110,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8F4O2/c1-5-2-6(4-8(15)16)3-7(9(5)11)10(12,13)14/h2-3H,4H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
OEPYHPGEWLYDHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid