Principaux documents
APO428498328
Apollo Scientific Ltd
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.01
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Clé InChI
WRNSEKNHEIXBES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dichloro-3-trifluoromethylbenzoic-acid
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dichloro-3-trifluoromethylbenzoic-acid