Principaux documents
APO428498284
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c1-2-15-9-4-3-7(6-14)5-8(9)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
GQHVMIHFKJWGPT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylbenzonitrile
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylbenzonitrile