Principaux documents
APO428498200
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-14-8-4-7(9(10,11)12)3-2-6(8)5-13/h2-4H,5,13H2,1H3
Clé InChI
FEOVMOIWRLRBFP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzylamine
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzylamine