APO424015157
Apollo Scientific Ltd
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Réf. du fournisseur: OR015022-100MG
101,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: OR015022-100MG
101,60 €
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C9H17BO3/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)7-5-11-6-7/h7H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
LBABXQQSDMILIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4455-tetramethyl-2-oxetan-3-yl-132-dioxaborolane