Key Documents
APO415184502
Apollo Scientific Ltd
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H3F5O/c9-6-2-1-5(8(11,12)13)7(10)4(6)3-14/h1-3H
Clé InChI
YDXUQMGWIIWHIF-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
106548012133291620220
Beta Carotene United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1065480
Beta Carotene
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
mixture
API family
carotenes
API family
carotenes
API family
diosmin
API family
stavudine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-3-trifluoromethylbenzaldehyde
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-3-trifluoromethylbenzaldehyde
  • Certificats d'analyse (COA)