APO414285505
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Réf. du fournisseur: PC499005-250MG
62,70 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: PC499005-250MG
62,70 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O2/c8-4-1-5(12)3-6(2-4)13-7(9,10)11/h1-3,12H
Clé InChI
LWPUQZXDLKIRAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethoxyphenol