Principaux documents
APO414284274
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
1 G
91,70 €
5 G
287,50 €
Réf. du fournisseur: OR307167-1G
91,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
91,70 €
5 G
287,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR307167-1G
91,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-4-6(9)10-11/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
YFEMLWSJXURDIH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-bromo-1h-pyrazole-1-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-bromo-1h-pyrazole-1-carboxylate