Principaux documents
APO414284010
Apollo Scientific Ltd
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
250 MG
59,80 €
Réf. du fournisseur: OR306483-250MG
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
59,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR306483-250MG
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c11-7-5-8(6-10-7)1-3-9-4-2-8;/h9H,1-6H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
AVGHORMRUXLILI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/28-diazaspiro45decan-3-one-hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/28-diazaspiro45decan-3-one-hydrochloride