Principaux documents
APO414283255
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 8-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.22
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 8-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-2-15-10(14)8-6-13-5-3-4-7(11)9(13)12-8/h3-6H,2,11H2,1H3
Clé InChI
OAIHCAUGAHMHOT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-aminoimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-aminoimidazo12-apyridine-2-carboxylate