Principaux documents
APO414281869
Apollo Scientific Ltd
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.22
Numéro MDL:
Point d'ébullition
46-48
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C6H12O4S/c1-11(7,8)10-6-2-4-9-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
GSEZHCLWHDZJAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tetrahydro-2h-pyran-4-yl-methanesulphonate
Boiling point
46-48
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tetrahydro-2h-pyran-4-yl-methanesulphonate