Principaux documents
APO414281863
Apollo Scientific Ltd
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
1 G
223,70 €
Réf. du fournisseur: OR110330-1G
223,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
223,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR110330-1G
223,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H7BrN4O/c9-7-6(8(14)12-10)11-5-3-1-2-4-13(5)7/h1-4H,10H2,(H,12,14)
Clé InChI
GOIRIHJYTIYSIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide