Principaux documents
APO414281764
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
1 G
103,80 €
5 G
231,40 €
Réf. du fournisseur: OR200073-1G
103,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
103,80 €
5 G
231,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR200073-1G
103,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
89-90
Iupac Name
ethyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO5/c1-2-15-9(12)6-3-4-7(10(13)14)8(11)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
Clé InChI
VDARTPBFQUTSTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Boiling point
89-90
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate