Principaux documents
APO414281726
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
1 G
113,70 €
5 G
295,20 €
Réf. du fournisseur: OR110702-1G
113,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
113,70 €
5 G
295,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR110702-1G
113,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-3-14-10(12)7-4-5-9(13-2)8(11)6-7/h4-6H,3,11H2,1-2H3
Clé InChI
FEWCDEPEMGXGFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-amino-4-methoxybenzoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-amino-4-methoxybenzoate