Key Documents
APO414280317
Apollo Scientific Ltd
5-(Trifluoromethyl)quinazolin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.16
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C9H6F3N3/c10-9(11,12)6-2-1-3-7-5(6)4-14-8(13)15-7/h1-4H,(H2,13,14,15)
Clé InChI
HTNKVZXYIUDZEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-trifluoromethylquinazolin-2-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-trifluoromethylquinazolin-2-amine