Principaux documents
APO414279865
Apollo Scientific Ltd
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
250 MG
103,80 €
1 G
229,20 €
Réf. du fournisseur: OR110615-250MG
103,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
103,80 €
1 G
229,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR110615-250MG
103,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10OS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
YLGIEQLKBWKRRT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4567-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4567-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde