Principaux documents
APO414278265
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-1H-indole-2-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.09
Numéro MDL:
Iupac Name
3-iodo-1H-indole-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C9H8IN3O/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)12-8(7)9(14)13-11/h1-4,12H,11H2,(H,13,14)
Clé InChI
OUHZIQURAQZQPE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-1h-indole-2-carbohydrazide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-1h-indole-2-carbohydrazide