Key Documents
AOBH9A1B2C4F
AOBChem
6-Chloro-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.59
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
Clé InChI
VFZQATFTQAZCMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-4h-1-benzopyran-4-one-264751.html