Principaux documents
AOBH998D50FA
AOBChem
5-Bromo-2-(o-tolyloxy)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.11
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(2-methylphenoxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O/c1-8-4-2-3-5-10(8)15-11-13-6-9(12)7-14-11/h2-7H,1H3
Clé InChI
IVBRWIXOEUXCIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-o-tolyloxy-pyrimidine-72961.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/72961.pdf