Principaux documents
AOBH9910898A
AOBChem
2-bromo-6-(dimethoxymethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-6-(dimethoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-11-8(12-2)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5,8H,1-2H3
Clé InChI
SZLQAUWIUGRPND-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-dimethoxymethyl-pyridine-99314.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/99314.pdf