Principaux documents
AOBH98B86892
AOBChem
(2-Fluorophenyl)(morpholino)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-fluorobenzoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H12FNO2/c12-10-4-2-1-3-9(10)11(14)13-5-7-15-8-6-13/h1-4H,5-8H2
Clé InChI
OIDNOKLCLGRXCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluorophenyl-morpholino-methanone-75080.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/75080.pdf