Key Documents
AOBH98B850D5
AOBChem
3-Ethoxy-2,4-difluorophenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.97
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2,4-difluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BF2O3/c1-2-14-8-6(10)4-3-5(7(8)11)9(12)13/h3-4,12-13H,2H2,1H3
Clé InChI
MDTWVBBUFJJKQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxy-2-4-difluorophenylboronic-acid-40218.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/40218.pdf