Key Documents
AOBH98B84FCC
AOBChem
1-Bromo-3-isopropoxy-5-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.09
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-isopropoxy-5-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3O2/c1-6(2)15-8-3-7(11)4-9(5-8)16-10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
BNLQWJWWOBHUGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-isopropoxy-5-trifluoromethoxy-benzene-20344.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20344.pdf