Principaux documents
AOBH97F10247
AOBChem
1,5-dibromo-2,4-difluoro-3-iodobenzene
250 MG
72,26 €
500 MG
91,86 €
1 G
128,60 €
5 G
459,28 €
10 G
780,17 €
25 G
1 533,39 €
Réf. du fournisseur: 52970-250MG
72,26 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
72,26 €
500 MG
91,86 €
1 G
128,60 €
5 G
459,28 €
10 G
780,17 €
25 G
1 533,39 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.78
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 52970-250MG
72,26 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,5-dibromo-2,4-difluoro-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6HBr2F2I/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
Clé InChI
KVZXRRIPHIFRIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-dibromo-2-4-difluoro-3-iodobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52970.pdf