Principaux documents
AOBH97F101EC
AOBChem
methyl 4-acetyl-3-fluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.18
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-acetyl-3-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c1-6(12)8-4-3-7(5-9(8)11)10(13)14-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
JVYMDXUYSNUJKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-acetyl-3-fluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16741.pdf