Principaux documents
AOBH97F1011A
AOBChem
4-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
250 MG
240,05 €
500 MG
344,15 €
1 G
481,33 €
Réf. du fournisseur: 44432-250MG
240,05 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
240,05 €
500 MG
344,15 €
1 G
481,33 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.4
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 44432-250MG
240,05 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-chloro-3-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BClO3/c9-7-2-1-6(8(11)12)3-5(7)4-10/h1-3,10-12H,4H2
Clé InChI
QYYROAZVVUGRER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-hydroxymethyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/44432.pdf