Principaux documents
AOBH97EBAE7B
AOBChem
1,2,4-Trifluoro-3-methylbenzene
5 G
138,40 €
10 G
235,15 €
25 G
461,73 €
Réf. du fournisseur: 53076-5G
138,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
138,40 €
10 G
235,15 €
25 G
461,73 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 53076-5G
138,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,2,4-trifluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5F3/c1-4-5(8)2-3-6(9)7(4)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
VLXRWIKZIXEYRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-4-trifluoro-3-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53076.pdf