Principaux documents
AOBH97EBAA49
AOBChem
4-Ethoxy-2-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-8-4-5-9(10(11)12)7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
NPJNAEZUNKBQET-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-ethoxy-2-methylbenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49646.pdf