Key Documents
AOBH961DC510
AOBChem
Methyl 4-methoxy-2,3-dimethylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-methoxy-2,3-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-7-8(2)10(13-3)6-5-9(7)11(12)14-4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
WTVBDVKEZAAPBM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-methoxy-2-3-dimethylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49420.pdf