Principaux documents
AOBH961DC494
AOBChem
2,2,2-Trifluoro-N-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)acetamide
5 G
205,76 €
10 G
349,05 €
25 G
687,08 €
Réf. du fournisseur: 51547-5G
205,76 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
205,76 €
10 G
349,05 €
25 G
687,08 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 51547-5G
205,76 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F4NO2/c1-16-7-3-2-5(4-6(7)10)14-8(15)9(11,12)13/h2-4H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
SSPJBJNXEPAUKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-2-2-trifluoro-n-3-fluoro-4-methoxyphenyl-acetamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51547.pdf