Principaux documents
AOBH961DC1E1
AOBChem
2-Bromo-6-(sec-butoxy)naphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-6-(sec-butoxy)naphthalene
Inchi Code
1S/C14H15BrO/c1-3-10(2)16-14-7-5-11-8-13(15)6-4-12(11)9-14/h4-10H,3H2,1-2H3
Clé InChI
DPPOACCIQXPJQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-2-methylpropoxy-phthalene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22498.pdf