Principaux documents
AOBH961DC1D3
AOBChem
(3,5-dibromo-2,6-difluorophenyl)boronic acid
250 MG
116,35 €
500 MG
166,57 €
1 G
232,70 €
5 G
832,83 €
10 G
1 415,81 €
Réf. du fournisseur: 48005-250MG
116,35 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
116,35 €
500 MG
166,57 €
1 G
232,70 €
5 G
832,83 €
10 G
1 415,81 €
About This Item
Poids moléculaire :
315.7
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 48005-250MG
116,35 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3,5-dibromo-2,6-difluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H3BBr2F2O2/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,12-13H
Clé InChI
AMXHPSOKCSBKQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dibromo-2-6-difluorophenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48005.pdf