Principaux documents
AOBH961DC0EA
AOBChem
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.44
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO/c7-5-3(8)1-2-4(9)6(5)10/h1-2,10H
Clé InChI
IIUGMPIVXXGABN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-3-chloro-6-fluorophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38669.pdf