Principaux documents
AOBH961DC086
AOBChem
2-Fluoro-4-methoxy-3-(methylthio)benzaldehyde
250 MG
349,05 €
500 MG
498,47 €
1 G
698,11 €
5 G
2 494,82 €
Réf. du fournisseur: 38012-250MG
349,05 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
349,05 €
500 MG
498,47 €
1 G
698,11 €
5 G
2 494,82 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 38012-250MG
349,05 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-4-methoxy-3-(methylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9FO2S/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
KYUKPVCOPGUDBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-methoxy-3-methylthio-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38012.pdf