Principaux documents
AOBH961DBEB0
AOBChem
2-bromo-3-methyl-5-(methylthio)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.12
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-methyl-5-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8BrNS/c1-5-3-6(10-2)4-9-7(5)8/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
DFVBVMMIDKOGMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-3-methyl-5-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24005.pdf