Principaux documents
AOBH961DBEA3
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10BrFO2/c1-6(2)14-9-4-3-8(12)7(5-13)10(9)11/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
OHIKSLIDZBTJJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17631.pdf