Principaux documents
AOBH94551198
AOBChem
2,4-Dibromo-6-trifluoromethylphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.9
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4-dibromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2,13H
Clé InChI
DJPAQOCIUDXBHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dibromo-6-trifluoromethylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17754.pdf